Learn More
Thermo Scientific™ Matraces sin tratamiento Nunc™
Minimice la probabilidad de contaminación con estos matraces sin tratamiento de alta calidad y poliestireno transparente Thermo Scientific™ Nunc™ para cultivos celulares en suspensión.
Marca:  Thermo Scientific™ 132903
417.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21939" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10681474
  • 508.00€ / paquete de 32
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Benefíciese de los diseños sencillos de estos matraces sin tratamiento de alta calidad y poliestireno transparente Thermo Scientific™ Nunc™ para cultivos celulares en suspensión.
Características:
  • Tapones blancos para facilitar la identificación
  • El diseño ergonómico de Thermo Scientific™ EasyFlask™ permite una manipulación y pipeteo sencillos
  • El Thermo Scientific™ TripleFlask™ con tres capas paralelas tiene las mismas dimensiones externas que un matraz estándar de 175 cm2
  • El tapón con filtro garantiza un flujo de aire constante al tiempo que minimiza las posibilidades de contaminación
  • Estériles y apirógenos
Garantía: 90 días
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Poliestireno
32
Estéril
Filtro
No tratado
TripleFlask sin tratamiento Nunc, tapón con filtro
Recto
2
Plano
500 cm2
200 mL
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.