Learn More
Thermo Scientific™ Multiplacas sin tratamiento Nunc™
Realice cultivos celulares en suspensión con las multiplacas sin tratamiento Thermo Scientific™ Nunc™.
Marca: Thermo Scientific™ 150787
279.34 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Realice cultivos celulares en suspensión con las multiplacas sin tratamiento Thermo Scientific™ Nunc™.
- Pocillos redondos de fondo plano, con tapa
- Excelentes propiedades ópticas
- Los bordes de los pocillos elevados reducen el riesgo de contaminación cruzada
- Tapa con esquinas ranuradas para un buen ajuste y una fácil orientación
- Apirógenos
Especificaciones
Placa Multi-Pocillos | |
48 | |
Estéril | |
Flat Bottom (F-well) | |
75 | |
128 mm |
0,5 mL (pocillo) | |
0,5 mL | |
Sin tratar | |
Tapa | |
1 | |
86 mm |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Maneje con precisión
Ahorre hasta un 92% en equipos para el manejo de líquidosPromo Code: 24150Expires: 2025-03-14
-
Multiple Manufacturers
Más descubrimientos, menos costes
Ahorre en miles de productos elegibles.Promo Code: 24111Expires: 2025-03-21
New Offer Ahorre ahora -
Multiple Manufacturers
New Offer Comprar ahora
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.