Learn More
Thermo Scientific™ Multiplacas sin tratamiento Nunc™
Realice cultivos celulares en suspensión con las multiplacas sin tratamiento Thermo Scientific™ Nunc™.
Marca: Thermo Scientific™ 150239
234.67 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Realice cultivos celulares en suspensión con las multiplacas sin tratamiento Thermo Scientific™ Nunc™.
- Pocillos redondos de fondo plano, con tapa
- Excelentes propiedades ópticas
- Los bordes de los pocillos elevados reducen el riesgo de contaminación cruzada
- Tapa con esquinas ranuradas para un buen ajuste y una fácil orientación
- Apirógenos
Especificaciones
Placa Multi-Pocillos | |
6 | |
Estéril | |
Flat Bottom (F-well) | |
75 | |
128 mm |
3 mL (pocillo) | |
3 mL | |
Sin tratar | |
Tapa | |
1 | |
86 mm |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
184890 | Certificado de conformidad | 26/03/2025 | 150239 |
184070 | Certificado de conformidad | 15/02/2025 | 150239 |
168387 | Certificado de conformidad | 02/12/2024 | 150239 |
179869 | Certificado de conformidad | 02/12/2024 | 150239 |
184070 | Certificado de irradiación | 28/02/2025 | 150239 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.