Learn More
Thermo Scientific™ 6 Well Plate, Nunclon Vita Surface, Pack of 1
BIOPHARMA
Código de producto. 11337694
Click to view available options
N.° de pocillos:
6
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. 11337694
Marca: Thermo Scientific™ 145380
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cultive células impredecibles directamente en la multiplaca de 6 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™ Nunclon™ Vita sin revestimientos de matriz ni capas alimentadoras.
Cultive células impredecibles directamente en la multiplaca de 6 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™ Nunclon™ Vita sin revestimientos de matriz ni capas alimentadoras. Nunclon Vita cuenta con una superficie única de poliestireno tratada con energía. Cuando se combina con medios acondicionados suplementados con un inhibidor ROCK, esta superficie fomenta la fijación y la expansión de células madre pluripotentes humanas.
Características:
  • Superficie sin componentes animales
  • Rendimiento uniforme en todos los lotes
  • Admite la fijación y el crecimiento de células impredecibles (por ejemplo, HEK 293, MSC).
  • Es compatible con la fijación y la expansión de células madre pluripotentes humanas en medios acondicionados que contienen el inhibidor Y27632 ROCK.
  • Permite la disociación no enzimática de células madre pluripotentes humanas con extracción del inhibidor ROCK.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 6 pocillos, Nunclon Vita
Área de cultivo 9,6 cm2
Material Poliestireno
Volumen de trabajo (métrico) 3 mL
Tipo Placa multipocillo
N.° por paquete 1
N.º por caja 4
Color Transparente
Tratamiento de superficie Nunclon Vita
Esterilidad Estériles
N.° de pocillos 6
Longitud (métrico) 128 mm
Anchura (métrico) 86 mm
Cuadriculado No cuadriculado
Forma del pocillo Flat Bottom (F-well)
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.