Learn More
Thermo Scientific™ Placa de un pocillo Nunc™ OmniTray™
Código de producto. p-4524650
Click to view available options
Tratamiento de superficie:
Nunclon Delta
Sin tratar
N.º por caja:
60
90
Tamaño de la unidad:
90 PCS
paquete de 60
paquete de 90
Código de producto. 10591653
Marca: Thermo Scientific™ 140156
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Trabaje con bibliotecas para detección, hibridación de ADN, técnicas estándar con placas de Petri y procesos de crecimiento bacteriano con las bandejas Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTrays™.
Las bandejas Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTrays™ están fabricadas con poliestireno transparente con tamaño de microplacas estándar y son ideales para bibliotecas para detección y la hibridación de ADN. Están disponibles en su versión estándar con dos esquinas ranuradas y en versión rectangular optimizada para la automatización. Superficie tratada para cultivo celular o no tratada para proliferación bacteriana y aislamiento de colonias.
Características:
  • El poliestireno transparente tiene excelentes propiedades ópticas, por lo que es perfecto para las mediciones ópticas y el recuento de colonias.
  • El poliestireno sin tratar es hidrófobo y es especialmente adecuado para el crecimiento de los cultivos en suspensión que pueden proliferar y crecer sin adherencia.
  • Las superficies sin tratar son perfectas para añadir recubrimientos en el laboratorio.
  • La superficie tratada para cultivo celular Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta es hidrófila y favorece el crecimiento y la fijación celular.
  • La claridad óptica facilita la visualización de las colonias.
  • La bandeja se puede congelar a - 20 °C
La bandeja Nunc OmniTray funciona como:
  • Soporte de la membrana para la técnica de transferencia puntual (dot blotting)
  • Recipiente para los pasos de desnaturalización, hibridación y lavado
  • Recipiente de almacenamiento para membranas
N.º Nº: 140156 y 140175
  • Forma rectangular mejorada, ideal para sistemas de visualización y selección automáticos
Recomendada para:
  • Transferencia puntual
  • Desnaturalización/hibridación/lavado
  • Crecimiento bacteriano
  • Almacenamiento de membranas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen la recomendación de las normas nacionales americanas (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Color del tapón Transparente
Cierre incluido Tapón incluido
Material del cierre Poliestireno
Forma del fondo Rectangular
Capacidad (métrico) 90 mL
Color Transparente
Área de cultivo 84 cm2
Material Poliestireno
Forma Rectangulares
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Nunclon Delta
Tipo Placa de un pocillo
Volumen de trabajo (métrico) 35 mL
Número de pocillos 1
Bordes Dimensión de la microplaca, rectángulo sin esquinas dentadas
Incluye Tapa
N.º por caja 90
N.° por paquete 10
Longitud (métrico) 127,76 mm
Anchura (métrico) 85,47 mm
Altura (métrico) 32 mm
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.