Learn More
Thermo Scientific™ Placas de Petri Nunc™
Prepare muestras para entornos hospitalarios, ciencias de la alimentación o el sector farmacéutico con las placas de Petri Thermo Scientific™ Nunc™.
Marca: Thermo Scientific™ 249964
161.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21955" para aplicar la oferta.
Descripción
Prepare muestras para entornos hospitalarios, ciencias de la alimentación o el sector farmacéutico con las placas de Petri Thermo Scientific™ Nunc™. Estas placas están disponibles con una rejilla moldeada y ofrecen un rendimiento adecuado con los dispensadores automáticos debido a su forma totalmente plana y a su altura uniforme.
- Para el cultivo de bacterias, hongos y otros microorganismos
- Fabricadas con poliestireno transparente de alta calidad y con tapa
- Con anillos de apilamiento superiores e inferiores para facilitar la manipulación y permitir un apilamiento más estable
- Ventiladas para intercambio gaseoso
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
Especificaciones
Plano | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Placa de Petri | |
80 | |
20 mm | |
140 mm |
145 cm2 | |
Redondo | |
Sin tratar | |
1 | |
10 | |
0,75 in |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.