Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated EasYFlasks™
Mejore la fijación celular a la superficie de cultivo con el revestimiento de matriz extracelular de los matraces Thermo Scientific™ EasYFlask™ Nunc™ con revestimiento de poli-D-lisina o colágeno I.
Marca:  Thermo Scientific™ 132706
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10150463
  • 1220.00€ / paquete de 60
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mejore la fijación celular a la superficie de cultivo con el revestimiento de matriz extracelular EasYFlasks™ con revestimiento de poli-D-lisina o colágeno I Thermo Scientific™ Nunc™, ideales para el cultivo de células delicadas que no se fijan a las superficies tratadas para cultivo celular normales.
Características
  • Cuello angulado y boca ancha para facilitar el acceso completo a la zona de cultivo
  • Cierre ergonómico: apertura o cierre con 1/3 de vuelta
  • Ideales para el cultivo de células delicadas que no se unen a la superficie tratada para cultivo celular de manera convencional
  • Estériles y apirógenos
Tapones con filtro:
  • Tapones de ventilación/cierre y con filtro disponibles
  • Los tapones incluyen un filtro hidrófobo para garantizar el intercambio de gases uniforme
  • La marca «Y» permite verificar visualmente la posición de ventilación, incluso en caso de apilamiento en las incubadoras
Información para pedidos:
Tapones adicionales en cada caja
Incluye:
Tapones con filtro
Recomendada para:
Cultivo celular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Nunc EasYFlask de 25cm2
Angular
10
Ancha
Plano
25 cm2
Poliestireno
60
Colágeno I, cola de rata
Fabricado asépticamente
Filtro
7 mL
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.