Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated EasYFlasks™
Mejore la fijación celular a la superficie de cultivo con el revestimiento de matriz extracelular de los matraces Thermo Scientific™ EasYFlask™ Nunc™ con revestimiento de poli-D-lisina o colágeno I.
Marca: Thermo Scientific™ 132707
Descripción
Mejore la fijación celular a la superficie de cultivo con el revestimiento de matriz extracelular EasYFlasks™ con revestimiento de poli-D-lisina o colágeno I Thermo Scientific™ Nunc™, ideales para el cultivo de células delicadas que no se fijan a las superficies tratadas para cultivo celular normales.
Características- Cuello angulado y boca ancha para facilitar el acceso completo a la zona de cultivo
- Cierre ergonómico: apertura o cierre con 1/3 de vuelta
- Ideales para el cultivo de células delicadas que no se unen a la superficie tratada para cultivo celular de manera convencional
- Estériles y apirógenos
Tapones con filtro:
- Tapones de ventilación/cierre y con filtro disponibles
- Los tapones incluyen un filtro hidrófobo para garantizar el intercambio de gases uniforme
- La marca «Y» permite verificar visualmente la posición de ventilación, incluso en caso de apilamiento en las incubadoras
Información para pedidos:
Tapones adicionales en cada caja
Incluye:
Tapones con filtro
Recomendada para:
Cultivo celular
Especificaciones
Nunc EasYFlask de 75cm2 | |
Angular | |
5 | |
Ancha | |
Plano | |
75 cm2 |
Poliestireno | |
30 | |
Colágeno I, cola de rata | |
Fabricado asépticamente | |
Filtro | |
25 mL |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.