Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated Multidishes
Código de producto. 10183592
Click to view available options
N.° de pocillos:
6
24
Tratamiento de superficie:
Colágeno tipo I
Poli-D-Lisina
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. 10183592
Marca: Thermo Scientific™ 152034
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mejore la fijación celular a la superficie de cultivo con el revestimiento de matriz extracelular de los matraces en las multiplacas Thermo Scientific™ Nunc™ con revestimiento de poli-D-lisina o colágeno I.
Mejore la fijación de las células a la superficie de cultivo gracias al revestimiento de matriz extracelular de las multiplacas recubiertas de poli-D-lisina o colágeno I Thermo Scientific™ Nunc™, ideales para el cultivo de células complejas que no se fijan a las superficies tratadas para cultivo celular normales.
  • Estériles y apirógenos
  • Revestidas de poli-D-lisina, un material sintetizado químicamente sin componentes de origen animal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Área de cultivo 9,6 cm2
Volumen del pocillo (métrico) 3 mL (pocillo)
Volumen de trabajo (métrico) 3 mL
Tipo Plato Multi-Plato
N.° por paquete 5
N.º por caja 20
Tratamiento de superficie Colágeno tipo I
Esterilidad Fabricado asépticamente
N.° de pocillos 6
Longitud (métrico) 128 mm
Anchura (métrico) 86 mm
Forma del pocillo Flat Bottom (F-well)
Show More Show Less
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.