Learn More
Thermo Scientific™ Insertos de cultivo celular de policarbonato Nunc™ en placas multipocillos
Descripción
Cultive la mayoría de los tipos de células sin revestimiento de matriz al emplear insertos de membrana de policarbonato en multiplacas Thermo Scientific™ Nunc™.
Características:
- Tratados con Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta y probados en cuanto a fijación celular.
- Las pestañas proporcionan un mejor agarre y una cómoda manipulación
- No tóxicos y apirógenos
Información para pedidos:
Envasados en bolsas resellables
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Insertos de cultivo celular de policarbonato con tamaño de poro de 0,4 micras en placa de 6 pocillos |
| Insertos por placa | 6 |
| Área de cultivo | 4,1cm2 |
| Material | Policarbonato (membrana) |
| Volumen de trabajo (métrico) | 1.75mL |
| Densidad de los poros | < 0,85 x 10^8 |
| Tamaño de poro | 0,4 μm |
| Tipo | Inserto de cultivo |
| Para utilizar con | Multiplaca de 6 pocillos |
| N.° por paquete | 6 |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.