Learn More
Thermo Scientific™ Pipeta serológica Nunc™
Código de producto. 16430901
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Tipo de empaquetado:
En envase individual, envase separable de papel, con tapón
Envasado a granel, 25/bolsa, con tapón
Envasado a granel, 50/bolsa, con tapón
Envasado individualmente, envase de película de plástico, con tapón
Cantidad:
100/paquete, 200/caja
125/paquete, 500/caja
200/paquete, 1000/caja
25/paquete, 100/caja
25/paquete, 200/caja
50/paquete, 100/caja
50/paquete, 1000/caja
50/paquete, 200/caja
50/paquete, 500/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 500
Código de producto. 16430901
Marca: Thermo Scientific™ 170356N
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Una gama completa de pipetas serológicas de calidad para apoyar cada etapa de la investigación de cultivos celulares
Las estrictas especificaciones de calidad y las prácticas características hacen de las pipetas serológicas Thermo Scientific™ Nunc™ una gran elección para el trabajo diario en el laboratorio. Las graduaciones en negrita y claras hacen que sea fácil leer los volúmenes de los fluidos y las cantidades de dispensación. Elija entre una amplia selección de tamaños y opciones de embalaje.
Detalles del producto:
  • Amplia gama de volúmenes y opciones de embalaje
  • Pipetas y envases codificados por colores para una cómoda selección de volúmenes
  • Pipetas envasadas individualmente en papel/plástico o en envases separables de plástico para una alta garantía de esterilidad
  • Reduzca los residuos de envases con las opciones de embalaje a granel
Calibración certificada de precisión y graduaciones precisas
  • Garantiza una precisión de dispensación de +/-2 % para 1 ml y 2 ml, y de +/-1 % para 5 ml, 10 ml, 25 ml y 50 ml a volumen completo
Graduaciones transparentes, en negrita y bidireccionales
  • Graduaciones de alto contraste para facilitar la lectura de los volúmenes
  • Las graduaciones inversas ayudan a determinar el volumen de dispensación
Graduaciones negativas
  • Aumente la capacidad de la pipeta y aloje volúmenes adicionales
Tapón del filtro
  • Evite la contaminación por aerosoles o líquidos del dispositivo de pipeteo mientras reduce aún más los riesgos de contaminación entre muestras
Especificaciones:
  • Material: Poliestireno 100 % virgen ultratransparente para una claridad máxima
  • Sin contaminantes: Sin ARNasa/ADNasa, sin ADN humano, no citotóxico, apirógeno
  • Esterilidad: Esterilización por radiación con haces de electrones a SAL de 10-6
  • Vida útil: 5 años desde la fecha de fabricación
Pruebas de productos
  • Certificado de calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Exactitud ±1% of nominal volume tolerance
Enchufe del aspirador Yes
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa ni ADNasa, sin ADN humano, no citotóxico, no pirogénico
Descripción Pipeta serológica, 5 años de vida útil
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Cell Culture
Graduado Yes
Cantidad 100/paquete, 200/caja
Tipo de empaquetado En envase individual, envase separable de papel, con tapón
Color Clear
Volumen (métrico) 10 mL
Longitud (métrico) 276 mm
Tipo Serological Pipet
Desechables Single-use
Código de color Orange
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.