Learn More
Thermo Scientific™ Pipeta serológica Nunc™
Una gama completa de pipetas serológicas de calidad para apoyar cada etapa de la investigación de cultivos celulares
Marca: Thermo Scientific™ 170373N
333.21 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21936" para aplicar la oferta.
Descripción
Las estrictas especificaciones de calidad y las prácticas características hacen de las pipetas serológicas Thermo Scientific™ Nunc™ una gran elección para el trabajo diario en el laboratorio. Las graduaciones bidireccionales en negrita y claras hacen que sea fácil leer los volúmenes de los fluidos y las cantidades de dispensación. Elija entre una amplia selección de tamaños y opciones de embalaje.
- Amplia gama de volúmenes y opciones de embalaje
- Pipetas y envases codificados por colores para una cómoda selección de volúmenes
- Pipetas envasadas individualmente en papel/plástico o en envases separables de plástico para una alta garantía de esterilidad
- Reduzca los residuos de envases con las opciones de embalaje a granel
- Garantiza una precisión de dispensación de +/-2 % para 1 ml y 2 ml, y de +/-1 % para 5 ml, 10 ml, 25 ml y 50 ml a volumen completo
- Graduaciones de alto contraste para facilitar la lectura de los volúmenes
- Las graduaciones inversas ayudan a determinar el volumen de dispensación
- Aumente la capacidad de la pipeta y aloje volúmenes adicionales
- Evite la contaminación por aerosoles o líquidos del dispositivo de pipeteo mientras reduce aún más los riesgos de contaminación entre muestras
- Material: Poliestireno 100 % virgen ultratransparente para una claridad máxima
- Sin contaminantes: Sin ARNasa/ADNasa, sin ADN humano, no citotóxico, apirógeno
- Esterilidad: Esterilización por radiación con haces de electrones a SAL de 10-6
- Vida útil: 5 años desde la fecha de fabricación
- Certificado de calidad
Especificaciones
Yes | |
Pipeta serológica, 5 años de vida útil | |
Estéril | |
Envasado a granel, 50/bolsa, con tapón |
Sin ARNasa ni ADNasa, sin ADN humano, no citotóxico, no pirogénico | |
Poliestireno | |
50/paquete, 200/caja | |
5 mL |