Learn More
Thermo Scientific™ Pipeta serológica Nunc™
Elija opciones de tamaño y embalaje que le permitan avanzar en su investigación con completa confianza. ¿Sabía que ahora ofrecemos nuevas pipetas serológicas que ofrecen mayor calidad y permiten ahorrar costes?
Marca: Thermo Scientific™ 170368
109.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21936" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.35700kg
Descripción
Seleccione las opciones de tamaño y envasado necesarias para avanzar en su investigación con total confianza mediante las pipetas serológicas Thermo Scientific™ Nunc™. Estas precisas pipetas de plástico desechables incluyen tapones y están esterilizadas.
Producto alternativo
Pruebe las NUEVAS pipetas serológicas Thermo Scientific Nunc con especificaciones de calidad mejoradas y un precio de venta reducido. Comprar ahora
- Nivel de garantía de esterilidad de 10-6
- Poliestireno 100 % virgen para una claridad máxima
- Con certificación de ausencia de pirógenos
- Graduaciones en negrita con marcas de escala de fácil lectura
- Punta antigoteo para garantizar la precisión de la pipeta
- Envasado con codificación cromática para facilitar la clasificación y la selección del tamaño correcto
- Opciones de envasado adaptables a todos los laboratorios
- Envasadas individualmente, papel/plástico o película de plástico, fácil extracción mediante el desprendimiento o la apertura
- Envasadas a granel para uso frecuente y reducción de residuos de embalajes
- Varios tamaños para su uso en una amplia variedad de aplicaciones
Especificaciones
Poliestireno | |
50/paquete, 200/caja | |
25 ml |
Estéril | |
Envasado individualmente, envase de película de plástico, con tapón |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.