Learn More
Thermo Scientific™ Pipeta serológica Nunc™
Código de producto. 13450287
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 ml
50 mL
Tipo de empaquetado:
En envase individual, envase separable de papel, con tapón
Envasado a granel, 25/bolsa, con tapón
Envasado a granel, 50/bolsa, con tapón
Envasado individualmente, envase de película de plástico, con tapón
pipeta corta, en envase individual separable de papel/plástico, con tapón
Tamaño de la unidad:
100 PCS
1000 PCS
200 PCS
500 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 500
Código de producto. 13450287
Marca: Thermo Scientific™ 170353
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elija opciones de tamaño y embalaje que le permitan avanzar en su investigación con completa confianza. ¿Sabía que ahora ofrecemos nuevas pipetas serológicas que ofrecen mayor calidad y permiten ahorrar costes?
Seleccione las opciones de tamaño y envasado necesarias para avanzar en su investigación con total confianza mediante las pipetas serológicas Thermo Scientific™ Nunc™. Estas precisas pipetas de plástico desechables incluyen tapones y están esterilizadas.
Producto alternativo
Pruebe las NUEVAS pipetas serológicas Thermo Scientific Nunc con especificaciones de calidad mejoradas y un precio de venta reducido. Comprar ahora
  • Nivel de garantía de esterilidad de 10-6
  • Poliestireno 100 % virgen para una claridad máxima
  • Con certificación de ausencia de pirógenos
  • Graduaciones en negrita con marcas de escala de fácil lectura
  • Punta antigoteo para garantizar la precisión de la pipeta
  • Envasado con codificación cromática para facilitar la clasificación y la selección del tamaño correcto
  • Opciones de envasado adaptables a todos los laboratorios
  • Envasadas individualmente, papel/plástico o película de plástico, fácil extracción mediante el desprendimiento o la apertura
  • Envasadas a granel para uso frecuente y reducción de residuos de embalajes
  • Varios tamaños para su uso en una amplia variedad de aplicaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Enchufe del aspirador Yes
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Cantidad 100/paquete, 1000/caja
Tipo de empaquetado En envase individual, envase separable de papel, con tapón
Volumen (métrico) 1 mL
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.