Learn More
Thermo Scientific™ Pipeta serológica Nunc™
Descripción
Seleccione las opciones de tamaño y envasado necesarias para avanzar en su investigación con total confianza mediante las pipetas serológicas Thermo Scientific™ Nunc™. Estas precisas pipetas de plástico desechables incluyen tapones y están esterilizadas.
Producto alternativo
Pruebe las NUEVAS pipetas serológicas Thermo Scientific Nunc con especificaciones de calidad mejoradas y un precio de venta reducido. Comprar ahora
- Nivel de garantía de esterilidad de 10-6
- Poliestireno 100 % virgen para una claridad máxima
- Con certificación de ausencia de pirógenos
- Graduaciones en negrita con marcas de escala de fácil lectura
- Punta antigoteo para garantizar la precisión de la pipeta
- Envasado con codificación cromática para facilitar la clasificación y la selección del tamaño correcto
- Opciones de envasado adaptables a todos los laboratorios
- Envasadas individualmente, papel/plástico o película de plástico, fácil extracción mediante el desprendimiento o la apertura
- Envasadas a granel para uso frecuente y reducción de residuos de embalajes
- Varios tamaños para su uso en una amplia variedad de aplicaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Enchufe del aspirador | Yes |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Cantidad | 50/paquete, 1000/caja |
| Tipo de empaquetado | Envasado a granel, 50/bolsa, con tapón |
| Volumen (métrico) | 1 mL |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.