Learn More
Thermo Scientific™ Placas cuadradas para bioensayo Nunc™
Descripción
Filtre grandes cantidades de colonias para ensayos de difusión de hongos y agar, cultivos de bacterias y experimentos de clonación mediante placas para bioensayo cuadradas Thermo Scientific™ Nunc™ Squre BioAssay.
Las versátiles placas para bioensayo cuadradas Thermo Scientific™ Nunc™ Square BioAssay, disponibles con o sin tratamiento para cultivo celular en superficie, son útiles para la detección de grandes cantidades de colonias, el cultivo de bacterias y hongos o para proporcionar un entorno contenido para otros recipientes de cultivo.
- Utilícelas como cámara de humedad para la incubación de placas Nunc MicroWell™.
- Están revestidas con papel de filtro, por lo que son perfectas para su uso como cámara de incubación de hibridación in situ.
- Son transparentes y compatibles con instrumentos robóticos automatizados.
Placas sin tratamiento
- Ideales para bibliotecas de detección o aislamiento de clones.
- Útiles para la detección de grandes cantidades de colonias en experimentos de clonación.
- Se pueden utilizar para el cultivo de bacterias y hongos, y como cámara de humedad para la incubación de placas Nunc MicroWell.
- Adecuadas para ensayos de difusión en agar.
- Están revestidas con papel de filtro húmedo, por lo que son prácticas para su uso como cámara de incubación de hibridación in situ.
- Gran área de crecimiento.
- Diseñadas para la detección genómica y la recogida de colonias.
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 215 mL |
| Área de cultivo | 478 cm cuadrados |
| Forma | Cuadrada |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Tipo | Placa multipocillo |
| Volumen de trabajo (métrico) | 215 mL |
| N.º por caja | 20 |
| N.° por paquete | 5 |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.