Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Sterile Flask Replacement Filter Caps
Permita un flujo de aire constante y minimice la probabilidad de contaminación utilizando los tapones con filtro de repuesto para matraces estériles Thermo Scientific™ Nunc™ envasados individualmente.
90.30€ - 750.00€
Especificaciones
Color del tapón | Blanco |
---|---|
N.º por caja | 100 |
Esterilidad | Estéril |
Tipo de tapón | Filtro |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10042162
|
Thermo Scientific™
146003 |
Frascos con códigos de barras 178983 y 132920 |
750.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12696856
|
Thermo Scientific™
156753 |
EasYFlasks Nunc de 75cm2 |
90.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Permita un flujo de aire constante y minimice la probabilidad de contaminación con los tapones con filtro de repuesto para matraces estériles Thermo Scientific™ Nunc™.
Los tapones con filtro estériles Nunc están fabricados con HDPE y membrana de dPTFE Thermo Scientific™ GORE™.
- La membrana del filtro constituye una barrera efectiva frente a microorganismos
- La membrana resistente a productos químicos cumple los requisitos de clase VI de la Farmacopea de Estados Unidos, y se fabrica sin componentes de origen animal.
- La membrana de filtro hidrófoba perfectamente diseñada ofrece ventilación continua mediante el intercambio constante de aire y sin variaciones según el lote
- Estéril
Garantía: 90 días
Especificaciones
Blanco | |
100 | |
Estéril | |
Filtro |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.