Learn More
Thermo Scientific™ Caja de almacenamiento y gradilla Nunc™
Descripción
La caja de almacenamiento Thermo Scientific™ Nunc™ admite hasta 100 viales para almacenamiento Thermo Scientific Nunc de 0,5 a 2,0 ml (n.º de cat. 264262 y 264300). La caja de almacenamiento de policarbonato está marcada para el ajuste de la tapa en una dirección que evita errores de orientación. La parte superior transparente facilita la visualización del contenido. Las cajas se pueden apilar para un almacenamiento compacto. Esterilizables en autoclave.
Caja de almacenamiento para viales
- La caja de policarbonato blanco con tapa transparente facilita la visualización del contenido.
- Matriz de 10 x 10
- L x An x Al: 144 x 144 x 62 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Caja de almacenaje para viales |
| Color | Tapa blanca/transparente |
| Material | Policarbonato |
| Forma | Cuadrada |
| Tipo | Caja de almacenamiento criogénica |
| Admite | 100 Viales |
| Cantidad | 6/Paq., 12/Caja |
| Conjunto de tubos | 10 x 10 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 144 x 144 x 62 mm (5,7 x 5,7 x 2,44 in) |
| Longitud (imperial) | 5,7 in |
| Mostrar más |
El proceso PCR (reacción en cadena de la polimerasa) está protegido por patentes estadounidenses propiedad de Hoffmann-La Roche Ltd.