Learn More
Thermo Scientific™ Cubreobjetos Nunc™ Thermanox™
Código de producto. 10130631
Click to view available options
Descripción:
Cubreobjetos de plástico Thermanox, rectangular
Cubreobjetos de plástico Thermanox, redondo
Dimensions (LxW):
10,5 x 22 mm
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
22 x 60 mm
24 x 30 mm
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 500
Código de producto. 10130631
Marca: Thermo Scientific™ 174985
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aumente la fijación celular con la superficie hidrófila de estos cubreobjetos. Tratados para cultivo tisular y disponibles en diversos tamaños y formas.
Mejore la fijación y el crecimiento celulares en cubreobjetos con los versátiles cubreobjetos Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™. Estos cubreobjetos tratados para cultivo celular están disponibles en diversos tamaños y formas. El material de poliéster patentado es muy resistente a los disolventes (por ejemplo, xileno, acetona, ácido acético) y tiene una permeabilidad al gas muy baja. Adecuado para citotinción, montaje, inclusión o recuento de centelleo. No se recomienda para microscopía de contraste de fase o técnicas que impliquen tinciones fluorescentes.
  • Tratamiento de superficie en una de las caras para ofrecer una fijación y un crecimiento celular óptimo
  • Los cubreobjetos no se hacen añicos al cortarlos con un bisturí o un microtomo
  • Esterilizadas por radiación
  • 0,2 mm de espesor
  • Autofluorescentes en un intervalo de 380 a 545 nm
  • Son ligeros y fácil de manejar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cubreobjetos de plástico Thermanox
Pocillos 6
Color Transparente
Descripción Cubreobjetos de plástico Thermanox, redondo
Tratamiento de superficie Cultivo celular en 1 lado
Material Plástico
Grosor (métrico) 0,2 mm
Para utilizar con (aplicación) Autofluorescentes en el intervalo de 380 a 545 nm
Diámetro (métrico) 25 mm
Para utilizar con (equipo) Placa de multipocillos de 6 pocillos
Envase Los cubreobjetos se envasan con el lado para el cultivo celular mirando hacia la etiqueta
N.º por caja 500
N.° por paquete 50
Dimensions (LxW) 25 mm
Esterilidad Estéril
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.