Learn More
Thermo Scientific™ Cubreobjetos Nunc™ Thermanox™
Aumente la fijación celular con la superficie hidrófila de estos cubreobjetos. Tratados para cultivo tisular y disponibles en diversos tamaños y formas.
Marca: Thermo Scientific™ 174934
519.00 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
Mejore la fijación y el crecimiento celulares en cubreobjetos con los versátiles cubreobjetos Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™. Estos cubreobjetos tratados para cultivo celular están disponibles en diversos tamaños y formas. El material de poliéster patentado es muy resistente a los disolventes (por ejemplo, xileno, acetona, ácido acético) y tiene una permeabilidad al gas muy baja. Adecuado para citotinción, montaje, inclusión o recuento de centelleo. No se recomienda para microscopía de contraste de fase o técnicas que impliquen tinciones fluorescentes.
- Tratamiento de superficie en una de las caras para ofrecer una fijación y un crecimiento celular óptimo
- Los cubreobjetos no se hacen añicos al cortarlos con un bisturí o un microtomo
- Esterilizadas por radiación
- 0,2 mm de espesor
- Autofluorescentes en un intervalo de 380 a 545 nm
- Son ligeros y fácil de manejar
Especificaciones
Cubreobjetos de plástico Thermanox | |
Transparente | |
Cultivo celular en 1 lado | |
0,2 mm | |
Placas multipocillos rectangulares de 8 pocillos 167064 y 267062 y tubo para cultivo celular de cara plana 156758 | |
500 | |
10,5 x 22 mm |
8 | |
Cubreobjetos de plástico Thermanox, rectangular | |
Plástico | |
Autofluorescentes en el intervalo de 380 a 545 nm | |
Los cubreobjetos se envasan con el lado para el cultivo celular mirando hacia la etiqueta | |
50 | |
Estéril |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.