Learn More
Thermo Scientific™ Gradilla con cierre universal Nunc™ para criotubos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12556528
Click to view available options
Admite:
Tubos criogénicos de 1 a 2 ml
Tubos criogénicos de 2 ml
Tubos criogénicos de 3,6 a 5 ml
Tubos criogénicos de 5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 12556528
Marca: Thermo Scientific™ 331828
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene los tubos para la recogida/colocación automática, manipulación de líquidos y otras aplicaciones de alto rendimiento utilizando la gradilla con cierre universal para criotubos Nunc Universal.
Almacene los tubos para la recogida/colocación automática, manipulación de líquidos y otras aplicaciones de alto rendimiento utilizando la gradilla con cierre universal para criotubos Thermo Scientific™ Nunc™ Universal. Incluye una cubierta transparente con opciones para tubos de varios tamaños.
  • No estéril
Información para pedidos:
Caja de 10 unidades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Para utilizar con (equipo) Para tubos criogénicos estándar de 3,6 a 5 ml, no estériles
Admite Tubos criogénicos de 3,6 a 5 ml
Cantidad 10/paquete, 10/caja
Tipo Gradilla para almacenamiento de tubos criogénicos (con cierre)