Learn More
Thermo Scientific™ Gradilla con cierre universal Nunc™ para criotubos
Click to view available options
Admite:
Tubos criogénicos de 1 a 2 ml
Tubos criogénicos de 2 ml
Tubos criogénicos de 3,6 a 5 ml
Tubos criogénicos de 5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
Almacene los tubos para la recogida/colocación automática, manipulación de líquidos y otras aplicaciones de alto rendimiento utilizando la gradilla con cierre universal para criotubos Thermo Scientific™ Nunc™ Universal. Incluye una cubierta transparente con opciones para tubos de varios tamaños.
- No estéril
Información para pedidos:
Caja de 10 unidades
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (equipo) | Para tubo Cryobank de 5 ml, no estéril |
| Admite | Tubos criogénicos de 5 ml |
| Cantidad | 10/paquete, 10/caja |
| Tipo | Gradilla para almacenamiento de tubos criogénicos (con cierre) |