Learn More
Thermo Scientific™ 384 Well White Plate, Optically Clear Polymer Bottom, Pack of 10
Color:blanco, fondo transparente. Esterilidad:estéril. Tapa:con tapa. Tipo: Base de polímero óptico
Marca: Thermo Scientific™ 142762
615.00 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21614" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Las placas de fondo óptico de 384 pocillos Thermo Scientific™ Nunc son ideales para aplicaciones microscópicas. Las microplacas blancas se recomiendan para mediciones de luminiscencia, ya que presentan la máxima reflexión y una autoluminiscencia mínima.
Los pocillos de cuadrado redondeado ofrecen el máximo acceso a dispensadores y lectores.- El recubrimiento de poli-D-lisina y colágeno resulta ideal para células con baja adherencia o crecimiento; el recubrimiento uniforme crea una carga positiva sobre la superficie, lo que asegura la fijación, el crecimiento y la diferenciación celulares.
- Tratada para cultivo celular: La superficie tratada para cultivo celular Nunclon Delta es una superficie hidrófila que facilita la fijación y la proliferación celulares.
- El poliestireno sin tratar es hidrófobo y adecuado para la realización de cultivos en suspensión que pueden proliferar y crecer sin fijación y son ideales para añadir recubrimientos en el laboratorio.
- Estructura superior de poliestireno con base de cubreobjetos n.° 1,5 o poliestireno
- Volumen de trabajo: De 10 a 120 μl
- Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
Especificaciones
Código de barras personalizado disponible | |
Con tapa | |
Paquete de 10, 30 cajas | |
Blanco | |
Poliestireno | |
384 | |
Estéril | |
Plano | |
10 |
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
16 x 24 | |
Nunc™ | |
Base de polímero óptico | |
120 μl | |
De 50 to 200 μl | |
Cultivo celular | |
30 | |
Case of 30 |