Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Nunclon™ Sphera™
Presentan una mayor superficie de cultivo celular con un rendimiento probado que refuerza las investigaciones mediante células madre y cultivos celulares.
Marca:  Thermo Scientific™ 174952
788.72 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21939" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15227915
  • 1100.00€ / paquete de 24
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Con la superficie de fijación celular extremadamente baja, los matraces Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ favorecen de forma consistente el cultivo de esferoides y organoides en 3D, lo que le ayuda en la formación de esferoides de cáncer y la diferenciación de células madre para el modelado de enfermedades y el cribaje de medicamentos.
Importantes cualidades de la superficie de cultivo Nunclon Sphera:
Optimización de la formación de esferoides
  • Permite a las células crecer en suspensión sin prácticamente fijación celular
  • Admite muchos tipos de células diferentes y su capacidad para generar esferoides.
  • Permite un crecimiento celular uniforme y repetible.
Crecimiento de cultivos de cáncer en 3D
  • Minimiza la variabilidad y favorece la formación uniforme de esferoides de cáncer que simulan las estructuras en 3D del crecimiento del tumor, lo que ofrece un mejor sistema modelo para estudiar la progresión de las células tumorales y la eficacia de los reactivos anticáncer in vitro
Fomento de la formación de cuerpos embrioides (EB)
  • Demuestra una calidad superior en la formación de cuerpos embrioides de células madre pluripotentes con una diferenciación espontánea mínima
  • Las células resultantes se pueden diferenciar en las tres capas germinales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sin origen animal; no pirogénico, endotoxina <0,5 EU/mL; USP clase de reactividad biológica VI; SAL 10-6
24
Nunclon Sphera
Filtro
T75 Nunclon Sphera EasYFlask, caja de 24 unidades
4
Estéril
75 cm2
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Vida útil
  • 4 años