Learn More
Invitrogen™ Minigeles de proteínas NuPAGE™, Bis-Tris al 12 %, 1,0 mm
Los geles NuPAGE™ Novex™ Bis-Tris al 12 % son geles de poliacrilamida prefundidos diseñados para ofrecer una separación óptima de las proteínas pequeñas y medianas en condiciones de desnaturalización.
Marca: Invitrogen™ NP0346BOX
144.00 EUR hasta el 2024-06-29
Use el código promocional "21620" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.81000kg
Includes: Los números de catálogo de los geles se refieren a una única caja. Una caja contiene 10 geles
Descripción
Los geles NuPAGE™ Novex™ Bis-Tris al 12% son geles de poliacrilamida prefundidos diseñados para ofrecer una separación óptima de las proteínas pequeñas y medianas en condiciones de desnaturalización. A diferencia de los geles tradicionales de tris-glicina, los geles NuPAGE™ Novex™ Bis-Tris tienen un ambiente de pH neutro que minimiza las modificaciones de proteínas. Utilice los geles NuPAGE™ Novex™ Bis-Tris para preparar las proteínas para la secuenciación, la espectrometría de masas y cualquier otra técnica donde la integridad de las proteínas resulte importante.
Características de los geles de Bis-Tris NuPAGE:
• Mejor integridad de las proteínas: proceso de preparación de muestras optimizado que conserva sus proteínas
• Amplios intervalos de separación de peso molecular: seleccione el gel y el tampón de desplazamiento adecuados para obtener la separación óptima de sus proteínas
• Tiempos de ejecución más rápidos: obtenga la separación de sus proteínas en tan solo 35 minutos
• Vida útil más larga: los geles NuPAGE Bis-Tris pueden almacenarse durante al menos 12 meses a temperatura ambiente
Elija el gel NuPAGE Bis-Tris adecuado para su separación de proteínas
Obtenga una separación óptima de sus proteínas eligiendo la combinación correcta de gel y tampón de desplazamiento. Los geles NuPAGE Bis-Tris se suministran en cuatro concentraciones de poliacrilamida: 8 %, 10 %, 12 % y 4–12 % de gradiente. Los geles se suministran en dos tamaños: mini (8 cm x 8 cm) o medio (8,7 cm x 13,3 cm), y 1,0 mm (geles mini y medio) o 1,5 mm (solo formato minigel) de grosor. Los geles NuPAGE Bis-Tris también vienen en múltiples formatos de pocillo.
Los geles NuPAGE Bis-Tris están formulados para desnaturalización de aplicaciones de electroforesis en gel. Para una preparación de muestras óptima, utilice el tampón de muestras NuPAGE LDS (NP0007) y el agente de reducción de muestras NuPAGE (NP0004). Utilice el antioxidante NuPAGE (NP0005) en el tampón de desplazamiento para mantener el estado reducido de las proteínas durante la ejecución y permitir la máxima nitidez de la banda. Los geles se pueden ejecutar utilizando el tampón de desplazamiento NuPAGE MES SDS (NP0002) para resolver mejor las proteínas pequeñas o el tampón de desplazamiento NuPAGE MOPS SDS (NP000102) para resolver las proteínas de tamaño medio a grande.
Para la transferencia de proteínas a una membrana, recomendamos utilizar el tampón de transferencia NuPAGE (NP00061) para la transferencia húmeda tradicional utilizando el módulo Mini Blot (B1000) o el módulo Blot XCell II (EI9051). También se puede realizar una transferencia semiseca rápida con el dispositivo Invitrogen Power Blotter o una transferencia rápida en seco con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (IB210010).
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Depósito de minigel, Minicelda XCell SureLock | |
Mini | |
Bis-Tris | |
Desnaturalización | |
Peso molecular | |
10 geles/caja | |
Almacenar de 4–25 °C. No la congele. | |
8 cm |
12% | |
1,0 mm | |
De 3,5 a 260 kDa | |
Pocillo 2D | |
NuPAGE™ | |
Temperatura ambiente | |
8 cm |