Learn More
Invitrogen™ Minigeles de proteínas NuPAGE™, Bis-Tris del 4 al 12 %, 1,0–1,5 mm
Código de producto. 12000166
Change view
Click to view available options
Pocillos:
1 pocillo
10 pocillo
12 pocillo
15 pocillo
17 pocillo
9 pocillo
Pocillo 2D
Pocillo IPG
Gel Thickness:
1,0 mm
1,5 mm
Cantidad:
10 geles/caja
2 geles/caja
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Pocillos Gel Thickness Cantidad unitSize
12000166 9 pocillo 1,0 mm 10 geles/caja paquete de 10
10472322 10 pocillo 1,0 mm 10 geles/caja cada uno
12313623 10 pocillo 1,0 mm 2 geles/caja cada uno
10247002 12 pocillo 1,0 mm 10 geles/caja cada uno
12323623 12 pocillo 1,0 mm 2 geles/caja cada uno
10338442 15 pocillo 1,0 mm 10 geles/caja cada uno
12333623 15 pocillo 1,0 mm 2 geles/caja cada uno
12080156 1 pocillo 1,0 mm 10 geles/caja paquete de 10
12090156 Pocillo 2D 1,0 mm 10 geles/caja paquete de 10
10780345 17 pocillo 1,0 mm 10 geles/caja cada uno
12827582 17 pocillo 1,0 mm 2 geles/caja cada uno
12010166 Pocillo IPG 1,0 mm 10 geles/caja paquete de 10
12020166 10 pocillo 1,5 mm 10 geles/caja paquete de 10
12343623 10 pocillo 1,5 mm 2 geles/caja cada uno
12030166 15 pocillo 1,5 mm 10 geles/caja paquete de 10
12353623 15 pocillo 1,5 mm 2 geles/caja cada uno
16 options
Código de producto. 12000166
Marca: Invitrogen™ NP0327BOX
Includes
Los números de catálogo de los geles se refieren a una única caja. Una caja contiene 10 geles.
Los geles de proteína Invitrogen NuPAGE Bis-Tris son geles de poliacrilamida prefundidos que proporcionan una amplia separación de proteínas de peso molecular con alta resolución e integridad de las muestras.
Los geles de proteína Invitrogen NuPAGE Bis-Tris son geles de poliacrilamida prefundidos que proporcionan una amplia separación de proteínas de peso molecular con alta resolución e integridad de las muestras. Estos geles prefundidos son ideales para aplicaciones en las que la integridad de las proteínas es crucial. A diferencia de los geles tradicionales de Tris-glicina, los geles NuPAGE Bis-Tris tienen un ambiente de pH neutro que minimiza las modificaciones de proteínas. Utilice los geles NuPAGE Bis-Tris para preparar las proteínas para la secuenciación, la espectrometría de masas y cualquier otra técnica donde la integridad de las proteínas resulte crucial.
Características de los geles de Bis-Tris NuPAGE:
Mejor integridad de las proteínas: proceso de preparación de muestras optimizado que conserva sus proteínas
Amplios intervalos de separación de peso molecular: seleccione el gel y el tampón de desplazamiento adecuados para obtener la separación óptima de sus proteínas
Tiempos de ejecución más rápidos: obtenga la separación de sus proteínas en tan solo 35 minutos
Vida útil más larga: los geles NuPAGE Bis-Tris pueden almacenarse durante al menos 12 meses a temperatura ambiente
Elija el gel NuPAGE Bis-Tris adecuado para su separación de proteínas
Obtenga una separación óptima de sus proteínas eligiendo la combinación correcta de gel y tampón de desplazamiento. Los geles NuPAGE Bis-Tris se suministran en cuatro concentraciones de poliacrilamida: 8 %, 10 %, 12 % y 4–12 % de gradiente. Los geles se suministran en dos tamaños: mini (8 cm x 8 cm) o medio (8,7 cm x 13,3 cm), y 1,0 mm (geles mini y medio) o 1,5 mm (solo formato minigel) de grosor. Los geles NuPAGE Bis-Tris también vienen en múltiples formatos de pocillo.
Los geles NuPAGE Bis-Tris están formulados para desnaturalización de aplicaciones de electroforesis en gel. Para una preparación de muestras óptima, utilice el tampón de muestras NuPAGE LDS (NP0007) y el agente de reducción de muestras NuPAGE (NP0004). Utilice el antioxidante NuPAGE (NP0005) en el tampón de desplazamiento para mantener el estado reducido de las proteínas durante la ejecución y permitir la máxima nitidez de la banda. Los geles se pueden ejecutar utilizando el tampón de desplazamiento NuPAGE MES SDS (NP0002) para resolver mejor las proteínas pequeñas o el tampón de desplazamiento NuPAGE MOPS SDS (NP000102) para resolver las proteínas de tamaño medio a grande.
Para la transferencia de proteínas a una membrana, recomendamos utilizar el tampón de transferencia NuPAGE (NP00061) para la transferencia húmeda tradicional utilizando el módulo Mini Blot (B1000) o el módulo Blot XCell II (EI9051). También se puede realizar una transferencia semiseca rápida con el dispositivo Invitrogen Power Blotter o una transferencia rápida en seco con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (IB21001).
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Porcentaje del gel Del 4 al 12%
Tamaño de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Tipo de gel Bis-Tris
Aplicaciones recomendadas Desnaturalización
Volumen de carga de muestras Hasta 28 µl
Intervalo de separación De 3,5 a 260 kDa
Tipo de separación Desnaturalización
Pocillos 9 pocillo
Modo de separación Peso molecular
Cantidad 10 geles/caja
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Requisitos de almacenamiento Almacenar de 4–25 °C. No la congele.
Longitud (métrico) 8 cm
Anchura (métrico) 8 cm
Línea de productos NuPAGE
Para utilizar con (equipo) Depósito de minigel, Minicelda XCell SureLock