Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Midi Protein Gels, 8%, 1.0 mm
Los geles de proteína Invitrogen NuPAGE Bis-Tris son geles de poliacrilamida prefundidos que proporcionan una amplia separación de proteínas de peso molecular con alta resolución e integridad de las muestras. Estos geles prefundidos son ideales para aplicaciones en las que la integridad de las proteínas es crucial.
259.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at 4°C to 25°C. Do not freeze.
Para utilizar con (equipo) XCell4 SureLock Midi-Cell, SureLock Tandem Midi Gel Tank
Porcentaje del gel 8%
Tamaño de gel Midi
Gel Thickness 1.0 mm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Pocillos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Pocillos Precio Cantidad y disponibilidad  
30087557
Ver documentos
Invitrogen™
WG1001BX10
12 + 2-well
259.00€
cada uno
30088582
Ver documentos
Invitrogen™
WG1003BX10
26-well
259.00€
cada uno
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Store at 4°C to 25°C. Do not freeze.
8%
1.0 mm
3.5 to 260 kDa
Peso molecular
10 geles/caja
8 cm
XCell4 SureLock Midi-Cell, SureLock Tandem Midi Gel Tank
Midi
Bis-Tris
Denaturing
NuPAGE™
Temperatura ambiente
13 cm
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 12 meses
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación.
Título del producto
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Midi Protein Gels, 8%, 1.0 mm