Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Midi Bis-Tris Welcome Pack, 4 to 12%
El paquete de bienvenida NuPAGE Bis-Tris Midi proporciona todos los tampones, reactivos y geles NuPAGE necesarios para comenzar a utilizar el depósito de gel medio SureLock Tandem.
810.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Depósito de gel SureLock Tandem Midi |
---|---|
Porcentaje del gel | Del 4 al 12% |
Tamaño de gel | Midi |
Gel Thickness | 1,0 mm |
Tipo de gel | Bis-Tris |
Código de producto | Marca | Pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17104619
|
Invitrogen™
STM4003 |
Pocillo de 12 + 2 |
810.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17184609
|
Invitrogen™
STM4001 |
20 pocillos |
810.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17194609
|
Invitrogen™
STM4002 |
26 pocillos |
810.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El paquete de bienvenida NuPAGE Bis-Tris Midi proporciona todos los tampones, reactivos y geles NuPAGE necesarios para comenzar a utilizar el depósito de gel medio SureLock Tandem. El depósito de gel SureLock Tandem Midi facilita una electroforesis rápida de geles medios mediante un tampón mínimo (∼ 520 ml/gel) en un sistema sin fugas. Con un tiempo de configuración de ∼ 30 segundos, la cubeta procesa de forma eficaz geles medios, al tiempo que le brinda un rendimiento uniforme. El depósito cuenta con dos cámaras independientes, permitiendo la electroforesis de uno o dos geles a la vez, ahorrando tampón y limitando los residuos.
El paquete de bienvenida NuPAGE Bis-Tris Midi contiene:
• Depósito de gel medio SureLock Tandem (STM1001)
• Geles medios de bis-tris NuPAGE (dos cajas, 20 geles)
• Tampón de desplazamiento de MES SDS NuPAGE (20X) (NP0002)
• Tampón de muestra de LDS NuPAGE (4X) (NP0007)
• Agente reductor de muestras NuPAGE (10X) (NP0009)
• Escalera de proteínas preteñida PageRuler Plus, de 10 a 250 kDa (26619)
Acerca del depósito de gel medio SureLock Tandem
El depósito de gel medio SureLock Tandem permite la electroforesis rápida de geles medios utilizando un tampón mínimo (∼ 520 ml/gel) en un sistema sin fugas. Con un tiempo de configuración de ∼ 30 segundos, la cubeta procesa de forma eficaz geles medios, al tiempo que le brinda un rendimiento uniforme. El depósito cuenta con dos cámaras independientes, permitiendo la electroforesis de uno o dos geles a la vez, ahorrando tampón y limitando los residuos. El depósito es compatible con todos los geles Midi prefundidos de Invitrogen y casetes de gel Midi.
Acerca de los geles NuPAGE Bis-Tris Midi
Los geles de proteínas NuPAGE Bis-Tris Midi son geles de poliacrilamida prefundidos diseñados para ofrecer una separación óptima de una amplia gama de proteínas en condiciones de desnaturalización. A diferencia de los geles medios tradicionales de Tris-glicina, los geles medios NuPAGE Bis-Tris tienen un ambiente de pH neutro que minimiza las modificaciones de proteínas. Utilice los geles medios NuPAGE Bis-Tris para preparar las proteínas para la secuenciación, la espectrometría de masas y cualquier otra técnica donde la integridad de las proteínas resulte crucial. Además, utilice los geles medios NuPAGE para obtener resultados óptimos durante el día a día.
Transferencia y detección
Para la transferencia de proteínas a una membrana, recomendamos utilizar el tampón de transferencia NuPAGE (NP0006) para la transferencia húmeda tradicional utilizando el módulo SureLock Tandem Midi Blot (STM2001). También se puede realizar una transferencia semiseca rápida con Invitrogen Power Blotter o una transferencia rápida en seco con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (IB21001).
Especificaciones
Depósito de gel SureLock Tandem Midi | |
Midi | |
Bis-Tris | |
1 paquete de bienvenida |
Del 4 al 12% | |
1,0 mm | |
NuPAGE™ | |
Aprobado para su envío a temperatura ambiente y en hielo húmedo |