Learn More
Thermo Scientific™ Nutrient Agar (Slope)
Cultivate non-fastidious microorganisms for testing food, milk and dairy products using these nutritious, ready prepared slopes.
41.90€ - 44.65€
Spécification
Color | Amarillo pálido, transparente |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 2 a 25 °C |
Origen de fabricación | Reino Unido |
Tipo de producto | Agar |
Code produit | Marque | Peso de llenado | Tipo de empaquetado | Cantidad | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Peso de llenado | Tipo de empaquetado | Cantidad | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12817202
|
Thermo Scientific™
BO0336B |
3,0 g ± 0,3 g | 24 frascos Bijou con tapón de rosca en una caja | 24/paq. |
41.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12786939
|
Thermo Scientific™
BO0336E |
10,0 g ± 0,3 g | 24 frascos universales con tapón de rosca en una caja. | 24/paq. |
44.65€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Description
Cultivate non-fastidious microorganisms for testing food, milk and dairy products with Thermo Scientific™ Oxoid™ Nutrient Broth Slopes. This non-selective, fluid medium contains beef extracts combined with peptone, yeast extracts and sodium chloride to provide the nitrogen compounds, carbon, vitamins and some trace ingredients necessary for the growth of bacteria.
Remove the need for autoclaving and dispensing with convenient, pre-filled and ready prepared Slopes of Nutrient Broth.
- Suitable for general cultivation of less fasidious microorganisms.
- Convenient: the pre-filled slopes are ready for immediate use.
- Simple: easy-to-use with minimum training.
- Long shelf life: up to 12 months.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
Spécification
Amarillo pálido, transparente | |
De 2 a 25 °C | |
Reino Unido | |
Agar |