Learn More
Thermo Scientific™ Tuercas para conexiones de columnas para GC capilar
Utilice las tuercas Thermo Scientific™ con empalmes compatibles para eliminar las fugas y conectar sus columnas capilares para GC a su instrumento.
Marca: Thermo Scientific™ 290BT239
68.85 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice las tuercas Thermo Scientific™ con empalmes compatibles para eliminar las fugas y conectar sus columnas capilares para GC a su instrumento. Los empalmes Thermo Scientific™ están disponibles en tres materiales diferentes (100 % grafito, 15 % grafito/85 % vespel o SilTite metal) y en varias dimensiones para adaptarse a su instrumento y al diámetro interior de la columna capilar. Utilice la tuerca que sea compatible con su empalme.
Para utilizar con empalmes con un 15 % de grafito/85 % de Vespel para aplicaciones de inyección de trazas divididas/sin división.
Especificaciones
Tuerca de columna capilar | |
Tuerca de latón para casquillos con un 15 % de grafito/85 % de Vespel | |
Casquillos de grafito/Vespel | |
Latón |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85%