Learn More
Thermo Scientific™ Tuercas para conexiones de columnas para GC capilar
Utilice las tuercas Thermo Scientific™ con empalmes compatibles para eliminar las fugas y conectar sus columnas capilares para GC a su instrumento.
Marca: Thermo Scientific™ 35050458
Descripción
Utilice las tuercas Thermo Scientific™ con empalmes compatibles para eliminar las fugas y conectar sus columnas capilares para GC a su instrumento. Los empalmes Thermo Scientific™ están disponibles en tres materiales diferentes (100 % grafito, 15 % grafito/85 % vespel o SilTite metal) y en varias dimensiones para adaptarse a su instrumento y al diámetro interior de la columna capilar. Utilice la tuerca que sea compatible con su empalme.
Especificaciones
Tuerca de columna capilar | |
Trace 1300 Series GC (SSL, FID, NPD, TCD, ECD, FPD) y Agilent GC | |
Paquete de 5 |
Tuerca de retención, hexagonal, 1/4 pulg. (M6) para columnas capilares de cromatografía de gases | |
Acero inoxidable |