Learn More
Epredia™ Bolsas para biopsia de nailon Shandon™
Código de producto. p-4524731 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Cantidad:
1000/paq.
200/paq.
500/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 500
Código de producto. 12066789
Marca: Epredia™ 6774009
Garantice un movimiento de fluidos sin límites alrededor del tejido con las bolsas para biopsia de nailon Epredia™.
Garantice un movimiento de fluidos sin límites alrededor del tejido con las bolsas para biopsia de nailon Thermo Scientific™ Shandon™.
  • Reducen el riesgo de pérdida de especímenes pequeños
  • Reducen el riesgo de contaminación cruzada del reactivo y los artefactos de presión que se suelen encontrar en las esponjas.
  • Eliminan rápidamente la muestra con una cómoda bolsa con cierre de tipo desplegable.
Dimensiones:
  • Las bolsas para biopsia pequeñas miden 31 × 43 mm
  • Las bolsas de biopsia medianas miden 45 × 65 mm
  • Las bolsas de biopsia grandes miden 75 × 85 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bolsa para biopsia
Material Nailon
Color Azul
Longitud (métrico) 45 mm
Anchura (métrico) 65 mm
Longitud (imperial) 1,8 in
Anchura (imperial) 2,6 in
Tamaño Medio
Cantidad 1000/paq.