Learn More
Cole-Parmer™ Bridas de nailon
Código de producto. p-8006901 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Rojo
Longitud (métrico):
10 cm
14 cm
19 cm
20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color Longitud (métrico) unitSize
11769549 Blanco 20 cm paquete de 1000
11772753 Blanco 14 cm paquete de 1000
11795748 Rojo 20 cm paquete de 1000
11835302 Blanco 19 cm paquete de 1000
11722693 Blanco 10 cm paquete de 1000
5 missing translation for 'options'
Product Code. 11769549
missing translation for 'mfr': Cole-Parmer™ 0683030
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Las bridas continúan manteniendo la tensión incluso en ambientes húmedos o con aerosoles aceitosos. Las bridas de nailon Cole-Parmer™ cuentan con un mecanismo de bloqueo duradero que sujetan firmemente incluso cuando se utilizan para unir materiales vibratorios o flexibles.
  • Estas bridas están moldeadas por inyección con nailon 6/6, y ni se corroen ni se estiran
  • Aplique fácilmente las bridas a mano o con una herramienta tensora (la herramienta se vende por separado).
  • Las bridas son componentes reconocidos por UL y son autoextinguibles según UL 94 Flam
  • Clase: V-2 (los modelos 06830-85 y -95 tienen un grado de inflamabilidad UL de UL94-HB)
  • Todas las bridas de diseño sólido (A y E) cumplen con la especificación militar MS3367, excepto los modelos de alta resistencia adicional (06830-42 y -99)
  • Las bridas soportan temperaturas de hasta 85 °C (185 °F) y tienen un punto de fusión de 257 °C (495 °F), excepto las bridas de diseño dentado, que soportan temperaturas de hasta 75 °C (167 °F) y tienen un punto de fusión de 218 °C (425 °F)
Specifications
Tipo Brida
Material Nailon
Color Blanco
Longitud (métrico) 20 cm
Cantidad 1000/paq.
Certificaciones/conformidad Componente UL reconocido
Para utilizar con (aplicación) Aplicación sencilla de uniones a mano o con herramienta tensora