Learn More
Masterflex™ Abrazaderas de nylon para conectores sanitarios
Código de producto. p-8004324
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
Entre 12,7 y 19,05 mm
Entre 25,4 y 38,1 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
13198169 Entre 25,4 y 38,1 mm cada uno
13188169 Entre 12,7 y 19,05 mm cada uno
2 options
Código de producto. 13198169
Marca: Masterflex™ 3050823
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mantenga las condiciones sanitarias con estas abrazaderas. La abrazadera de nailon Cole-Parmer™ para accesorios sanitarios tiene una excelente resistencia química y características de lixiviación baja.
Mantenga las condiciones sanitarias con estas abrazaderas. La abrazadera de nailon Cole-Parmer™ para accesorios sanitarios tiene una excelente resistencia química y características de lixiviación baja.
  • Características de lixiviado bajo
  • Esterilizar con óxido de etileno (ETO)
  • Compatible con accesorios Tri-Clamp™
Especificaciones
Material Nailon
Cantidad de embalaje 1 unidad
Anchura (métrico) Entre 25,4 y 38,1 mm
Tipo de producto Pinzas