Learn More
Brady™ Nylon Cloth Wrap-around Labels for M611, BMP61 and BMP71
Código de producto. p-7225768
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
12,7 mm
25,4 mm
101,6 mm
Altura (métrico):
12,7 mm
25,4 mm
63,5 mm
Forma:
Cuadrado
Rectángulo
Repetición vertical (métrico):
15,9 mm
66,7 mm
104,8 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) Forma Repetición vertical (métrico) unitSize
11588943 12,7 mm 12,7 mm Cuadrado 15,9 mm 1 rollo
11508943 101,6 mm 25,4 mm Rectángulo 104,8 mm 1 rollo
11598933 25,4 mm 63,5 mm Rectángulo 66,7 mm 1 rollo
3 options
Código de producto. 11588943
Marca: Brady™ 018510
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Nylon cloth wrap-around labels are highly pliable and conform to tightly curved surfaces, such as wire and cable.
  • Polyamide-coated nylon cloth material with permanent acrylic adhesive
  • Thermal transfer printable
  • Recommended for indoor use
  • UL approved, CSA accepted
  • Service temperature of -40°F to 193°F (-40°C to 90°C)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Color White
Acabado Mate
Material Nylon Cloth (B-499)
Print Technology Thermal Transfer
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de equipos y eléctrico, identificación general, etiquetado de laboratorio, marcado de almacén
Para utilizar con (equipo) BMP™61, BMP™71, and BradyPrinter M611 Mobile Label Printers, TLS 2200™ and TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System
Etiquetas por fila 1
Cantidad 500 etiquetas
Forma Cuadrado
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Grosor (métrico) 0.17 mm
Repetición vertical (métrico) 15,9 mm
Calibre de alambre 22 AWG to 16 AWG
Anchura (métrico) 12,7 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 12.7 mm
Altura (métrico) 12,7 mm
Altura del área de impresión (métrico) 12.7 mm