Learn More
Brady™ Bloqueo de disyuntor multipolar económico de nailon
Código de producto. 11716785
Change view
Click to view available options
Material:
Nailon
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
11716785 Nailon cada uno
1 options
Código de producto. 11716785
Marca: Brady™ 805814
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Solución económica diseñada para adaptarse a disyuntores multipolares.
  • Bloqueos de disyuntores con interruptor
  • Solución económica diseñada para adaptarse a disyuntores multipolares
Especificaciones
Tipo de producto Bloqueo de disyuntor
Alternate Part Number BL03
Color Rojo
Material Nailon
Certificaciones/conformidad ESTÁNDAR ANSI Z244/OSHA 29 CFR 1910.147(4)(ii)(A)(1)(c)(5)(ii)(C)(1)
Descripción Bloqueo de disyuntor multipolar económico
Diámetro de la argolla (imperial) 0,28 in
Diámetro de la argolla (métrico) 7 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 20.57 x 66.04 x 47.50 mm
Dimensiones (L x An) 64,90 x 47,50 mm
Para utilizar con (aplicación) Lockout Tagout
Para utilizar con (equipo) Disyuntores multipolares
Altura (imperial) 1.87 in.
Altura (métrico) 47,50 mm
Material (Shackle) Nailon
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 2.6 in.
Anchura (métrico) 64,90 mm