Learn More
Brady™ Candado de bloqueo de nailon
Descripción
- Mandíbulas de bloqueo
- La mandíbula de nailon no conductora admite hasta 6 bloqueos
- Soporta 450 kg, y solo pesa 30 g
- El arco de la mandíbula de bloqueo entra en orificios con un diámetro mínimo de 7 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Candado de bloqueo |
| Alternate Part Number | NON CONDUCTIVE LOCKOUT HASP |
| Color | Naranja |
| Material | Nailon |
| Certificaciones/conformidad | OSHA 1910.147 |
| Fondo (imperial) | 0.433 in. |
| Fondo (métrico) | 11,00 mm |
| Descripción | Nylon Lockout Hasp |
| Diámetro de la argolla (imperial) | 0.354 in |
| Diámetro (métrico) | 7 mm |
| Mostrar más |