Learn More
Brady™ Candados de bloqueo de nailon
Código de producto. 15901031
Click to view available options
Color:
Gris
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. 15901031
Marca: Brady™ 814113
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los candados de seguridad Brady son los candados ideales para todas sus necesidades de seguridad.
  • El cilindro único está aislado para proteger a los trabajadores de los golpes cuando la llave está insertada y se mecaniza con precisión de 6 pines para cortes de llave más únicos y mejor resistencia a la manipulación
  • La muesca reservada y paracéntrica proporciona una seguridad óptima y el diseño especial impide que la llave se suelte hasta que se cierre el grillete del candado
  • Las cerraduras son compactas y ligeras y resisten los impactos, la temperatura, los productos químicos y la corrosión
  • Su cuerpo no conductor y antichispazos cuenta con un diseño acanalado para facilitar el agarre y el manejo
  • Se suministra 1 llave con cada cerradura
  • Retención de la llave (la llave no se liberará hasta que el grillete del candado esté bien cerrado)’
  • Introducción personalizada y gráficos disponibles
Especificaciones
Alternate Part Number SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA GREY 6/PAC
Color Gris
Fondo (métrico) 20,83 mm
Altura (métrico) 86,5 mm
Altura de la argolla (métrico) 38,1 mm
Anchura (métrico) 38,5 mm
Material (cuerpo) Nailon reforzado
Material (Shackle) Acero