Learn More
Fisherbrand™ Filtro de membrana de nailon
Diseñados para impregnarse de manera uniforme y conservar su gran resistencia durante el uso en filtración general o ensayos médicos
45.40€ - 86.85€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Color | Blanco |
Tipo de filtro | Microfiltrado |
Material | Nailon |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11714516
|
Fisherbrand™
0462A00021 |
0,22 μm | 13mm | N/A | ||||||
11735315
|
Fisherbrand™
0462A00022 |
0,22 μm | 25 mm |
45.40€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 11-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11724516
|
Fisherbrand™
0464A00021 |
0,45 μm | 13mm | N/A | ||||||
11745315
|
Fisherbrand™
0462A00023 |
0,22 μm | 47 mm |
86.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11755315
|
Fisherbrand™
0464A00022 |
0,45 μm | 25 mm |
69.22€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11765315
|
Fisherbrand™
0464A00023 |
0,45 μm | 47 mm |
84.33€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Membrana hidrófila natural
- Diseñados para impregnarse de manera uniforme y conservar su gran resistencia durante el uso en filtración general o ensayos médicos
- Flexibles, duraderos y resistentes a desgarros
- Esterilizables en autoclave a 135 °C
- Eficaz compatibilidad química con soluciones acuosas y alcohólicas y disolventes
Especificaciones
Sí | |
Microfiltrado | |
No estéril | |
Hidrófilo | |
Disco simple |
Blanco | |
Nailon | |
Sterilizing filtration of aqueous solutions, organic solvents, Bacterial and particles removal (blood Glucose, Serum Cholesterol, drugs) | |
100/paq. | |
Sí |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Filtro de membrana de nailon