Learn More
Merck Filtros de red de nailon, 5 μm
Membrana de nailon hidrófila
Marca: Merck NY0504700
240.43 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Los filtros de nailon son compatibles con una amplia gama de disolventes. Hay dos tipos disponibles: 1) Filtros de membrana de nailon con tamaños de poro que oscilan entre 0,20 y 1,2 µm, y 2) Filtros de red tejida con aberturas de malla de entre 5 y 180 µm.Nuestro filtro de red tejida de nailon de 5 µm (NY054700) se suele utilizar en la industria automotriz para el análisis de la limpieza.
Características y ventajas:
- Amplia gama de tamaños de poro disponibles
- Resistente a disolventes agresivos
Aplicaciones: Eliminación y aclarado de partículas; filtración de disolventes; análisis de partículas; control de pintura; análisis de limpieza de automóviles
Especificaciones
Blanco | |
5 μm | |
100 µm | |
47 mm |
Nailon | |
100 °C | |
Membranas de filtración | |
47 mm |