Learn More
Brady™ Nylon Printer Labels for ID Pro Plus, LS 2000 and BradyMarker XC Plus
Blank, printable, nylon cloth labels for the ID Pro™ Plus, LS 2000™ and BradyMarker printers.
Marca: Brady™ 232639
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
This material is a UL-Recognised component when printed with R2000 and R5000 dot matrix ribbons.
- High adhesion
- Low profile
Especificaciones
Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Mate | |
Thermal Transfer | |
Etiquetado de equipos y eléctrico, identificación general, etiquetado de laboratorio, marcado de almacén | |
1 | |
Rectángulo | |
0.17 mm | |
25.4 mm | |
12.7 mm |
CL-311-499-YL | |
Yellow | |
Nylon Cloth (B-499) | |
No estéril | |
I.D. PRO Handheld Labeler, LS2000 Labeling System | |
500 etiquetas | |
De -40 °C a +90 °C | |
22.2 mm | |
25.4 mm | |
12.7 mm |