Learn More
Brady™ Etiquetas de impresora de transferencia térmica de nailon
Para superficies lisas, texturizadas/rugosas o altamente texturizadas/de baja energía superficial.
Marca: Brady™ 217082
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adhesivo acrílico permanente
- Acabado mate
- Etiquetas de tela de nailon
Especificaciones
Con homologación UL, aprobación CSA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815) | |
Etiquetas imprimibles por transferencia térmica | |
Blanco | |
Nailon | |
Etiqueta de impresora de transferencia térmica | |
BBP11, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320 | |
3000/Paq. | |
Rectángulo | |
De 40 a 90 °C | |
28,40 mm | |
12,70 mm |
BPT-620-499 | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Transferencia térmica | |
Identificación de laboratorio | |
1 | |
1000/paq. | |
12,7 × 25,4 mm (An × Al) | |
0,041 mm | |
25,4 x 12,70 mm | |
36,5 mm |