Learn More
Brady™ Etiquetas de impresora de transferencia térmica de nailon
Para superficies lisas, texturizadas/rugosas o altamente texturizadas/de baja energía superficial.
Marca: Brady™ 217069
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adhesivo acrílico permanente
- Acabado mate
- Etiquetas de tela de nailon
Especificaciones
Con homologación UL, aprobación CSA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815) | |
Etiquetas imprimibles por transferencia térmica | |
Amarillo | |
Nailon | |
Etiqueta de impresora de transferencia térmica | |
BBP11, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320 | |
3 | |
1000/paq. | |
12,7 mm (Diám.) | |
0,041 mm | |
9,53 mm |
BPT-603-499YL | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Transferencia térmica | |
Identificación de laboratorio | |
15,70 mm | |
1000/Paq. | |
Redondo | |
De 40 a 90 °C | |
16,70 mm | |
12,7 mm |