Learn More
Gibco™ Nistatina, agente antifúngico
Código de producto. 11548886
Click to view available options
Cantidad:
20 ml
Tamaño de la unidad:
20 ml
Código de producto. 11548886
Marca: Gibco™ 15340029
Nistatina, agente antifúngico
Nistatina Gibco™ es un agente antifúngico producido por Streptomyces noursei y Streptomyces aureus. La nistatina Gibco™ es una suspensión que se utiliza para prevenir la contaminación fúngica de cultivos celulares cuando se diluye 1:100 en medio de cultivo celular. Ofrecemos una variedad de antibióticos y antimicóticos para aplicaciones de cultivo celular.
Uso del producto
Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De –5 a –20 °C
Descripción Nistatina, 20 ml, temperatura de almacenamiento de –5 a –20 °C, antimicótico, agente de nistatina, tipo de reactivo antimicótico, 18 meses de vida útil, nistatina Gibco™ es un agente antifúngico producido por Streptomyces noursei y Streptomyces aureus
Formulario Líquido
Tipo de producto Antifúngico
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamífero, contaminación de cultivo de células de mamífero
Cantidad 20 ml