Learn More
Nistatina, Fisher BioReagents
56.46 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21971" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21971" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nystatin |
Tipo | Nystatin |
Forma física | Sólido |
CAS | 1400-61-9 |
Fuente | Streptomyces Noursei |
Pérdida por secado | < 5.0% |
Fórmula molecular | C47H75NO17 |
Índice Merck | 15, 6825 |
Envase | Vidrio ámbar |
Potencia | > 4400 U/mg |