Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de O-acetil-L-serina Código de producto.: 15486649
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de O-acetil-L-serina
Código de producto. 15486649
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15486649
Marca: Thermo Scientific Chemicals J64933.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Sustrato para la cisteína sintasa y la alanina sintasa sustituida por beta en plantas superiores.
O-Acetyl-L-serine, a cysteine precursor, is used as a substrate for the identification, differentiation and characterization of O-acetyl-L-serine(thiol)lyase(s) (OASTL) involved in cysteine biosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La O-acetil-L-serina, precursor de la cisteína, se utiliza como sustrato para la identificación, diferenciación y caracterización de la O-acetil-L-serina(tiol)liasas (OASTL) que intervienen en la biosíntesis de la cisteína.
Solubilidad
Soluble en etanol casi transparencia.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, calor. Almacenar en el refrigerador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66638-22-0
Fórmula molecular C5H10ClNO4
Peso molecular (g/mol) 183.588
Número MDL MFCD00060169
Clave InChI MGQOSZSPKMBSRW-WCCKRBBISA-N
Sinónimo o-acetyl-l-serine hydrochloride, s-3-acetoxy-2-aminopropanoic acid hydrochloride, o-acetyl-l-serine hcl, h-ser ac-oh.hcl, o-acetyl-l-serine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 44630053
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-acetiloxy-2-aminopropanoico; clorhidrato
SMILES CC(=O)OCC(C(=O)O)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Acetyl-L-serine hydrochloride
Color Blanco
Información de solubilidad Soluble in ethanol almost transparency.
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.59
Forma física Polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteY29I035 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/12/2022 Catalog NumberJ64933.06,J64933.03
Número de loteW26I005 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/10/2022 Catalog NumberJ64933.06,J64933.03
Número de loteT25I047 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/08/2022 Catalog NumberJ64933.06,J64933.03
Número de loteS10I002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/06/2022 Catalog NumberJ64933.06,J64933.03
Número de loteY22H044 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberJ64933.06,J64933.03
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de O-acetil-L-serina >