Learn More
O-Bencyl-DL-serina, Thermo Scientific™
Código de producto. 11318846
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
La O-Bencil-DL-serina se utiliza como agente catalítico, aditivo petroquímico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5445-44-3
Fórmula molecular C10H13NO3
Peso molecular (g/mol) 195.22
Número MDL MFCD00021724,MFCD00065936
Clave InChI IDGQXGPQOGUGIX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo o-benzyl-dl-serine, 2-amino-3-benzyloxy propanoic acid, o-benzylserine, h-dl-ser bzl-oh, 3-benzyloxy-dl-alanine, benzylserine, 2-amino-3-phenylmethoxy propanoic acid, o-benzyl-serine, acmc-1artk, spectrum2_001351
PubChem CID 4573
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-fenilmetoxipropanoico
SMILES NC(COCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Benzyl-DL-serine
Punto de fusión ∽225°C (decomposition)
Beilstein 3204905
Información de solubilidad Insoluble in water.
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22