Learn More
o-Cresol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10442865 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
100 GR
2,5 KG
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10442865 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10346220 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10498630 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
10300054 2.5 kg Frasco de vidrio 2,5 KG
13488298 10 kg Tambor de plástico 10 KG
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10442865
Marca: Thermo Scientific Acros 110551000
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 95-48-7 | C7H8O | 108.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-48-7 , 108-95-2
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00002226
Clave InChI QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-cresol, 2-hydroxytoluene, o-methylphenol, 2-cresol, phenol, 2-methyl, orthocresol, o-cresylic acid, o-oxytoluene, o-toluol, o-hydroxytoluene
PubChem CID 335
ChEBI CHEBI:28054
Nombre IUPAC 2-metilfenol
SMILES CC1=CC=CC=C1O
Specifica
Nombre del producto químico o material o-Cresol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 30.0°C to 32.0°C
Color Ámbar a incoloro
Densidad 1.0400g/mL
Punto de ebullición 191.0°C
Temperatura de inflamación 81°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4OH
Cantidad 100 g
Beilstein 06,349
Índice Merck 15,2564
Gravedad específica 1.04
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform
Viscosidad 4.75 mPa.s (35°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • o-Cresol
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P350-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.