Learn More
o-Cresolftaleína, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11415353
o-Cresolftaleína, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415353
10 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11415353
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12899.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 596-27-0
Fórmula molecular C22H18O4
Peso molecular (g/mol) 346.38
Número MDL MFCD00005912
Clave InChI CPBJMKMKNCRKQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-cresolphthalein, cresolphthalein, 3,3'-dimethylphenolphthalein, 1 3h-isobenzofuranone, 3,3-bis 4-hydroxy-3-methylphenyl, 3',3-dimethylphenolphthalein, o-cresolphalein, 3,3-bis 4-hydroxy-3-methylphenyl isobenzofuran-1 3h-one, unii-xou2d9049g, phenolphthalein, 3',3-dimethyl, 3,3-bis 4-hydroxy-m-tolyl phthalide
PubChem CID 68995
SMILES CC1=CC(=CC=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Cresolphthalein
Punto de fusión 223°C to 225°C
Cantidad 10 g
Beilstein 310554
Índice Merck 14,2576
Nombre IUPAC 3,3-bis(4-hidroxi-3-metilfenil)-1,3-dihidro-2-benzofuran-1-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.39
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10242804 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/08/2022 Catalog NumberA12899.18,A12899.09
Número de lote10058433 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12899.18,A12899.09
Número de lote61201056 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12899.18,A12899.09
Número de lote10232198 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12899.18,A12899.09
Número de lote61101202 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12899.18,A12899.09
RUO – Research Use Only
Título del producto
o-Cresolftaleína, Thermo Scientific Chemicals >