Learn More
O-cresolsulfonftaleindi-(ácido metil-iminodiacético), sal sódica, pura, reactivo especial para metales, Fisher Chemical
Código de producto. 10040080
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
CAS 1611-35-4
Fórmula molecular C31H32N2O13S
Peso molecular (g/mol) 672.66
Número MDL 11493
Clave InChI ORZHVTYKPFFVMG-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Ácido 2-[({5-[3-(3-{[bis(carboximetil)amino]metil}-4-hidrox-5-metilfenil)-1,1-dioxo-3H-2,1λ⁶-benzoxatiol-3-il]-2-hidroxi-3-metilfenil}metil)(carboximetil)amino]acético
SMILES CC1=CC(=CC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1
Especificaciones
Color Morado
Forma física Sólido
Cantidad 1 g
Envase Tarro de cristal
Nombre del producto
  • o-Cresolsulfonphthaleindi-(methyl-iminodiacetic acid) sodium salt
Título del producto
O-cresolsulfonftaleindi-(ácido metil-iminodiacético), sal sódica, pura, reactivo especial para metales, Fisher Chemical >